5-Amino-3-(4-chlorphenyl)isoxazol
Lieferant: SIA ENAMINE
ENAMEN30009527.1GEA
0
EUR
ENAMEN30009527.10G
ENAMEN30009527.1G
ENAMEN30009527.5G
5-Amino-3-(4-chlorphenyl)isoxazol
5-Amino-3-(4-chlorophenyl)isoxazole
Formel:
C₉H₇ClN₂O |
MDL:
MFCD01569450 CAS-Nummer: 33866-48-7 |