3,4-(Ethylendioxy)thiophenol
Lieferant: SIA ENAMINE
ENAMEN30005854.1GEA
0
EUR
ENAMEN30005854.1G
ENAMEN30005854.5G
ENAMEN30005854
ENAMEN30005854.10G
3,4-(Ethylendioxy)thiophenol
3,4-(Ethylendioxy)thiophenol
Formel:
C₈H₈O₂S |
MDL:
MFCD06201753 CAS-Nummer: 247228-28-0 |