3-(4-Fluorphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-3088-5GEA
535
EUR
COBBBB-3088-5G
COBBBB-3088-1G
3-(4-Fluorphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
3-(4-Fluorphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₁BFNO₃ |
MDL:
MFCD04115712 CAS-Nummer: 850567-35-0 |