4-Fluor-3-iodbenzoesäure
Lieferant: SIA ENAMINE
ENAMEN300107765.1GEA
0
EUR
ENAMEN300107765
ENAMEN300107765.5G
ENAMEN300107765.1G
4-Fluor-3-iodbenzoesäure
4-Fluoro-3-iodobenzoic acid
Formel:
C₇H₄FIO₂ Molecular Weight: 266,01 g/mol |
MDL:
MFCD03788556 CAS-Nummer: 403-18-9 |