2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd
Lieferant: SIA ENAMINE
ENAMEN30000962.1GEA
0
EUR
ENAMEN30000962.5G
ENAMEN30000962
ENAMEN30000962.10G
ENAMEN30000962.1G
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd
Formel:
C₉H₈N₂O Molecular Weight: 160,1700 g/mol |
MDL:
MFCD02251327 CAS-Nummer: 30384-93-1 |