4-Cyan-2-fluorbenzaldehyd
Lieferant: SIA ENAMINE
ENAMEN300107978.1GEA 0 EUR
ENAMEN300107978 ENAMEN300107978.1G ENAMEN300107978.5G
4-Cyan-2-fluorbenzaldehyd
4-Cyano-2-fluorobenzaldehyde
Formel: C₈H₄FNO
Molecular Weight: 149,1200 g/mol
MDL: MFCD07368786
CAS-Nummer: 105942-10-7