1-(4-Chlorphenylsulfonyl)piperazin
Lieferant: SIA ENAMINE
ENAMEN30004728.1GEA
0
EUR
ENAMEN30004728.10G
ENAMEN30004728.1G
ENAMEN30004728.5G
1-(4-Chlorphenylsulfonyl)piperazin
1-(4-Chlorphenylsulfonyl)piperazin
Formel:
C₁₀H₁₃ClN₂O₂S |
MDL:
MFCD00973893 CAS-Nummer: 16017-53-1 |