4-(Benzyloxy)-3-brombenzaldehyd
Lieferant: SIA ENAMINE
ENAMEN30005378.1GEA
0
EUR
ENAMEN30005378.1G
ENAMEN30005378.10G
ENAMEN30005378.5G
4-(Benzyloxy)-3-brombenzaldehyd
4-(Benzyloxy)-3-brombenzaldehyd
Formel:
C₁₄H₁₁BrO₂ Molecular Weight: 291,1400 g/mol |
CAS-Nummer:
69455-12-5 |