5'-Brom-3'-chlor-2'-hydroxyacetophenon
Lieferant: SIA ENAMINE
ENAMEN300106332.1GEA
0
EUR
ENAMEN300106332.5G
ENAMEN300106332.1G
ENAMEN300106332
5'-Brom-3'-chlor-2'-hydroxyacetophenon
5'-Brom-3'-chlor-2'-hydroxyacetophenon
Formel:
C₈H₆BrClO₂ |
MDL:
MFCD02660600 CAS-Nummer: 331821-10-4 |