4-Chlor-6-methoxy-2-methylchinolin
Lieferant: SIA ENAMINE
ENAMEN30001570.1GEA
0
EUR
ENAMEN30001570
ENAMEN30001570.5G
ENAMEN30001570.1G
ENAMEN30001570.10G
4-Chlor-6-methoxy-2-methylchinolin
4-Chloro-6-methoxy-2-methylquinoline
Formel:
C₁₁H₁₀ClNO |
MDL:
MFCD00093863 CAS-Nummer: 50593-73-2 |