4-Fluor-N-methylbenzylamin
Lieferant: SIA ENAMINE
ENAMEN30007965.1GEA
0
EUR
ENAMEN30007965.5G
ENAMEN30007965.1G
ENAMEN30007965.10G
4-Fluor-N-methylbenzylamin
4-Fluor-N-methylbenzylamin
Formel:
C₈H₁₀FN Molecular Weight: 139,17 g/mol |
MDL:
MFCD03839848 CAS-Nummer: 405-66-3 |