ω-Chlor-3,4-difluoracetophenon
Lieferant: SIA ENAMINE
ENAMEN30001950.1GEA
0
EUR
ENAMEN30001950.5G
ENAMEN30001950.1G
ENAMEN30001950
ENAMEN30001950.10G
ω-Chlor-3,4-difluoracetophenon
ω-Chlor-3,4-difluoracetophenon
Formel:
C₈H₅ClF₂O Molecular Weight: 190,5745 g/mol |
MDL:
MFCD03966888 CAS-Nummer: 51336-95-9 |