Methyl-3,3-dimethoxypropionat
Lieferant: SIA ENAMINE
ENAMEN300100162.1GEA
0
EUR
ENAMEN300100162.1G
ENAMEN300100162.5G
ENAMEN300100162
Methyl-3,3-dimethoxypropionat
Methyl-3,3-dimethoxypropionat
Formel:
C₆H₁₂O₄ Molecular Weight: 148,16 g/mol |
MDL:
MFCD00010650 CAS-Nummer: 7424-91-1 EINECS: 231-055-0 |