5-Brom-4,6-dichlorpyrimidin
Lieferant: SIA ENAMINE
ENAMEN300107356.1GEA
0
EUR
ENAMEN300107356
ENAMEN300107356.5G
ENAMEN300107356.1G
5-Brom-4,6-dichlorpyrimidin
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
Formel:
C₄HBrCl₂N₂ Molecular Weight: 227,88 g/mol |
MDL:
MFCD00047379 CAS-Nummer: 68797-61-5 EINECS: 272-305-9 |