4-Amino-α,α,α-trifluor-o-toluylsäure
Lieferant: SIA ENAMINE
ENAMEN300105577.1GEA
0
EUR
ENAMEN300105577.1G
ENAMEN300105577.5G
ENAMEN300105577
4-Amino-α,α,α-trifluor-o-toluylsäure
4-Amino-α,α,α-trifluor-o-toluylsäure
Formel:
C₈H₆F₃NO₂ Molecular Weight: 205,14 g/mol |
MDL:
MFCD03407959 CAS-Nummer: 393-06-6 |