5-Nitro-2-thiophencarbonsäure
Lieferant: SIA ENAMINE
ENAMEN30000713.1GEA
0
EUR
ENAMEN30000713.10G
ENAMEN30000713.5G
ENAMEN30000713.1G
ENAMEN30000713
5-Nitro-2-thiophencarbonsäure
5-Nitro-2-thiophenecarboxylic acid
Formel:
C₅H₃NO₄S Molecular Weight: 173,14 g/mol |
MDL:
MFCD00159552 CAS-Nummer: 6317-37-9 EINECS: 228-654-4 |