4-Methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronsäure
Lieferant: SIA ENAMINE
ENAMEN300103373.1GEA
0
EUR
ENAMEN300103373.1G
ENAMEN300103373
ENAMEN300103373.5G
4-Methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronsäure
4-Methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronsäure
Formel:
C₈H₈BNO₆ Molecular Weight: 224,96 |
MDL:
MFCD01632202 CAS-Nummer: 85107-55-7 |