2-Amino-4-(4-cyanphenyl)thiazol
Lieferant: SIA ENAMINE
ENAMEN30002257.1GEA
0
EUR
ENAMEN30002257.1G
ENAMEN30002257.5G
ENAMEN30002257
ENAMEN30002257.10G
2-Amino-4-(4-cyanphenyl)thiazol
2-Amino-4-(4-cyanophenyl)thiazole
Formel:
C₁₀H₇N₃S Molecular Weight: 201,25 |
MDL:
MFCD03407828 CAS-Nummer: 436151-85-8 |