VWR® Mega Star 1.6/1.6R, Zentrifugen, Tischmodelle, belüftet/gekühlt
Lieferant: VWR
VWR®
521-1749EA 6390 EUR
521-1749 521-1750
VWR® Mega Star 1.6/1.6R, Zentrifugen, Tischmodelle, belüftet/gekühlt
Zentrifugen Tischzentrifugen
Diese vielseitigen Zentrifugen eignen sich ideal für eine Reihe von Routineanwendungen in der pharmazeutischen Industrie, der Biotechnologie, sowie für die akademische Forschung. Sie bieten eine hohe Kapazität und ein ergonomisches Design und erleichtern die Arbeit auf dem Labortisch.
  • Auto-Lock ® III Rotorsystem: Werkzeugfreies Wechselsystem für schnellen Rotorwechsel; mit nur einem Knopfdruck können Benutzer Rotoren auswechseln und für die Reinigung problemlos auf die Rotorkammer zugreifen
  • Aerosoldichtes ClickSeal® Becherverschlusssystem: handschuhfreundliches, einhändiges Öffnen/Schließen, keine Schraubverschlüsse und komplizierte Klemmen erforderlich
  • SMARTSpin® Technologie optimiert die Beschleunigung, Bremsung und Restlastunwucht für maximale Sicherheit, gleichmäßigen Betrieb und reproduzierbare Trennungen
  • Zeitsparende "Pulse"-Funktion für kurze Durchläufe
  • Intuitive Bedienelemente und große, helle LCD-Anzeige erleichtern die Bedienung und Programmierung
Die Mega Star Zentrifugen sind als belüftete oder gekühlte Version erhältlich. Die gekühlte Version mit der Vorkühlungsfunktion eignet sich für die Verarbeitung temperaturempfindlicher Proben in einer Temperaturspanne zwischen −10 und +40 °C.
TX-400 Ausschwingrotor: Dieser Rotor wurde für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt. Mit einer Kapazität von 4×400 ml, 76×5-/7-ml-Blutröhrchen oder bis zu 36 konischen 15-ml-Röhrchen in einem einzelnen Durchlauf bietet er eine hohe Flexibilität dank einer großen Auswahl von Adaptern.
Bestellinformation: Lieferung als komplette Pakete, inkl. Zentrifuge, Rotor, Satz von vier runden Bechern, vier ClickSeal® Deckeln und zwei Netzkabeln (EU- und UK-Stecker). Adapter müssen separat bestellt werden. Die Zentrifugen können mit allen Rotoren verwendet werden, die für die Megafuge 16/16R Zentrifugen geeignet sind. Zusätzliche Rotoren sind auf Anfrage erhältlich.