Körperdusche, zur Übertürmontage
Lieferant: Broen Lab
118-1947EA 541 EUR
BROE17.087.509
Körperdusche, zur Übertürmontage
Pulverbeschichtete Notdusche aus Messing und Stahl, für die Anbringung über Türen.
  • Kugelhahn mit Schnellmontagesystem auf Wandflansch
  • Zugstangenbetätigung
  • Jet-Notduschkopf aus PPO, mit verbessertem Strahlbild, selbstentleerend
  • Betätigung rechts oder links montierbar
  • Vormontiertes Ventil
  • Einfach zu montieren und zu installieren
Gewicht: ca. 4,5 kg
Anschluss: G ¾" (seitlich)
Mindestarbeitsdruck: 1 bar
Standards: EN 15154-1; ANSI Z358.1. TÜV-geprüft