Sicherheitsblutlanzetten, VITREX® STERILANCE® Lite II
VITREX® STERILANCE®
233-0136EA 17.5 EUR
MODU378113
Sicherheitsblutlanzetten, VITREX® STERILANCE® Lite II
Sicherheitslanzetten für Blutzucker- und andere diagnostische In-vitro-Tests.
  • Nadel ist vor und nach dem Gebrauch vollständig abgeschirmt
  • Vorgespannt, durch Knopfdruck auslösend
  • Nur zur einmaligen Verwendung
  • Gammasterilisiert
  • Hochwertige, ultrascharfe, dreifach angeschrägte Nadel, hohe Einstichgeschwindigkeit
  • Verschiedene Spitzenkonfigurationen und Einstichtiefen ermöglichen die gängigsten Kapillarblutabnahmen
A variety of point configurations and penetration depths suit most capillary blood requirements.