Blutlanzetten, VITREX® STERIHEEL® Baby
Lieferant: Vitrex Medical
VITREX® STERIHEEL®
MODU333213EA 101 EUR
MODU333213 MODU332213 MODU331213 MODU334213 MODU335213
Blutlanzetten, VITREX® STERIHEEL® Baby
Blutlanzetten
Für hohen Blutfluss bei minimaler Stechtiefe.
  • Benutzersicherheit – die Klinge ist vor und nach dem Gebrauch vollständig abgeschirmt; die Auslösetaste ist mit einem Sicherungsring gesichert
  • Benutzerfreundlichkeit – vorgespannt, durch Knopfdruck auslösend
  • Patientensicherheit – nur zur einmaligen Verwendung
  • Gammasterilisiert
  • Patientenkomfort – die ultrascharfe Klinge bewegt sich sehr schnell und sorgt für minimales Trauma und schnelles Abheilen
Anwendung: In erster Linie Neugeborene und Frühgeborene. Auch für andere Anwendungen zu empfehlen, bei denen es auf geringe Einstichtiefe und/oder minimalen Druck auf das Gewebe ankommt. Die kontrollierte Bewegung der Klinge sorgt für optimierten Blutfluss.