Salpetersäure 0.1 mol/l (0.1 N)

Lieferant: REAGECON
Achtung

REGENO20101EA 34.3 EUR
REGENO20101
Salpetersäure 0.1 mol/l (0.1 N)
Salpetersäure
Formel: HNO₃
Molecular Weight: 63,01 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 3264
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR