Natriumdodecylsulfat (SDS) 200 g/l in wässriger Lösung

Synonyme: Dodecylschwefelsäure NatriumsalzNatriumlaurylsulfatDodecylnatriumsulfatSchwefelsäuredodecylester NatriumsalzLaurylsulfat Natriumsalt

ICNA11SDS20002EA 188 EUR
ICNA11SDS20002
Natriumdodecylsulfat (SDS) 200 g/l in wässriger Lösung
Natriumdodecylsulfat (SDS)
Formel: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Molecular Weight: 288,38 g/mol
Dichte: 1…1,1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036175
CAS-Nummer: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/54/91/735491.jpg

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR