Salpetersäure 5 mol/l (5 N)
Lieferant: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Gefahr
CMPLZ14224218.5LEA 0 EUR
CMPLZ14224218.5L
Salpetersäure 5 mol/l (5 N)
Salpetersäure
Formel: HNO₃
Molecular Weight: 63,01 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II