Salpetersäure 55%
Lieferant: Wako
Gefahr
WAKO630-03345EA 484 EUR
WAKO630-03345
Salpetersäure 55%
Salpetersäure
Formel: HNO₃
Molecular Weight: 63,01 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II