Kaliumhydroxid 12 mol/l (12 N) in wässriger Lösung
Lieferant: Hach
|
Gefahr
|
Synonyme:
Kalihydrat
, Ätzkali
705-0118EA
20.7
EUR
705-0118
Kaliumhydroxid 12 mol/l (12 N) in wässriger Lösung
Kaliumhydroxid
Formel:
KOH Molecular Weight: 56,11 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003553 CAS-Nummer: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 1814 ADR: 8,III |