Kaliumhydroxid Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 N in wässriger Lösung, DILUT-IT®, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Achtung
|
Synonyme:
Kalihydrat
, Ätzkali
4673.EA
28.84
EUR
4673.
Kaliumhydroxid Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 N in wässriger Lösung, DILUT-IT®, J.T.Baker®
Kaliumhydroxid
(1/10 equiv.=5.611 g KOH)
Formel:
KOH Molecular Weight: 56,11 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003553 CAS-Nummer: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 1814 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Normality (by titrimetry) | Passes Test |
(Makes 0.1N solution after dilution to 1000 mL) | |
Low in Carbonate |