6-(4-Fluorphenyl)-3-pyridinboronsäure 95%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

H27257.MDEA 199 EUR
H27257.MD H27257.03
6-(4-Fluorphenyl)-3-pyridinboronsäure 95%
6-(4-Fluorophenyl)-3-pyridineboronic acid
Formel: C₁₁H₉BFNO₂
Molecular Weight: 217,01
Schmelzpunkt: ∼ 100 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09037487
CAS-Nummer: 1072944-20-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR