2-Propoxy-5-(trifluormethyl)-3-pyridinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-6233-5GEA
380
EUR
COBBBB-6233-5G
COBBBB-6233-25G
COBBBB-6233-1G
2-Propoxy-5-(trifluormethyl)-3-pyridinboronsäure
2-Propoxy-5-(trifluoromethyl)-3-pyridineboronic acid
Formel:
C₉H₁₁BF₃NO₃ |
MDL:
MFCD15143467 CAS-Nummer: 1218790-63-6 |