3-Fluor-5-methyl-4-pyridinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-8518-250MEA
285
EUR
COBBBB-8518-250M
COBBBB-8518-100M
COBBBB-8518-1G
3-Fluor-5-methyl-4-pyridinboronsäure
3-Fluoro-5-methyl-4-pyridineboronic acid
Formel:
C₆H₇BFNO₂ |
MDL:
MFCD07368843 CAS-Nummer: 1072952-44-3 |