3-Fluor-2-methoxy-5-pyridinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-8460-250MEA 201 EUR
COBBBB-8460-250M COBBBB-8460-1G
3-Fluor-2-methoxy-5-pyridinboronsäure
3-Fluor-2-methoxy-5-pyridinboronsäure
Formel: C₆H₇BFNO₃
MDL: MFCD04112520
CAS-Nummer: 856250-60-7