5-Methoxy-2-pyridinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-5882-1GEA 0 EUR
COBBBB-5882-1G COBBBB-5882-250M
5-Methoxy-2-pyridinboronsäure
5-Methoxy-2-pyridineboronic acid
Formel: C₆H₈BNO₃
MDL: MFCD08752653
CAS-Nummer: 1142944-78-2