3-(2-Methylphenyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazol ≥97%
|
Achtung
|
H54927.MDEA
32.34
EUR
H54927.MD
3-(2-Methylphenyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazol ≥97%
3-(2-Methylphenyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole
Formel:
C₁₅H₁₂N₂O Molecular Weight: 236,27 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20265377 CAS-Nummer: 1400191-58-3 |