3-(3-Bromphenyl)-5-(dichlormethyl)-1,2,4-oxadiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-2518-1GEA
143
EUR
COBBHC-2518-1G
3-(3-Bromphenyl)-5-(dichlormethyl)-1,2,4-oxadiazol
3-(3-Bromophenyl)-5-(dichloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
Formel:
C₉H₅BrCl₂N₂O |
MDL:
MFCD12026023 CAS-Nummer: 1150164-54-7 |