5-Benzyl-3-(2-bromphenyl)-1,2,4-oxadiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-6290-1GEA
135
EUR
COBBHC-6290-1G
COBBHC-6290-5G
5-Benzyl-3-(2-bromphenyl)-1,2,4-oxadiazol
5-Benzyl-3-(2-bromphenyl)-1,2,4-oxadiazol
Formel:
C₁₅H₁₁BrN₂O |
MDL:
MFCD10699653 CAS-Nummer: 1033201-86-3 |