Methyl-3-amino-4-chlorbenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBCA-4684-1GEA
0
EUR
COBBCA-4684-1G
COBBCA-4684-25G
COBBCA-4684-5G
Methyl-3-amino-4-chlorbenzoat
Methyl-3-amino-4-chlorbenzoat
Formel:
C₈H₈ClNO₂ Molecular Weight: 185,6100 g/mol |
MDL:
MFCD03470533 CAS-Nummer: 40872-87-5 |