2-(Chlormethyl)-6-nitrobenzoxazol
Lieferant: BIONET RESEARCH (CHEMPUR)
BIOT6X-0703.5EA
0
EUR
BIOT6X-0703.5
BIOT6X-0703.10
BIOT6X-0703.500
BIOT6X-0703.1
2-(Chlormethyl)-6-nitrobenzoxazol
2-(Chloromethyl)-6-nitrobenzoxazole
Formel:
C₈H₅ClN₂O₃ |
MDL:
MFCD00775454 CAS-Nummer: 221638-74-0 |