2-Amino-N-(4-methylphenyl)benzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBCA-4528-5GEA 234 EUR
COBBCA-4528-5G COBBCA-4528-1G
2-Amino-N-(4-methylphenyl)benzamid
2-Amino-N-(4-methylphenyl)benzamid
Formel: C₁₄H₁₄N₂O
MDL: MFCD00115975
CAS-Nummer: 32212-38-7