6-Brom-1,3-dichlorisochinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-6021-5GEA 939 EUR
COBBHC-6021-5G COBBHC-6021-1G
6-Brom-1,3-dichlorisochinolin
6-Bromo-1,3-dichloroisoquinoline
Formel: C₉H₄BrCl₂N
MDL: MFCD09258639
CAS-Nummer: 552331-05-2