4-Amino-1-ethyl-1H-pyrazol
Lieferant: SIA ENAMINE
ENAMEN300-36278.10EA
0
EUR
ENAMEN300-36278.10
ENAMEN300-36278
4-Amino-1-ethyl-1H-pyrazol
4-Amino-1-ethyl-1H-pyrazole
Formel:
C₅H₉N₃ |
MDL:
MFCD05861667 CAS-Nummer: 876343-24-7 |