3-Decylthiophen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL456357-5GEA 270 EUR
SIAL456357-5G
3-Decylthiophen, Sigma-Aldrich®
3-Decylthiophene
Formel: C₁₄H₂₄S
Molecular Weight: 224,40 g/mol
MDL: MFCD00143180
CAS-Nummer: 65016-55-9