Methyl-2-iodisonicotinat
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPY-1496-1GEA
290
EUR
COBBPY-1496-1G
Methyl-2-iodisonicotinat
Methyl-2-iodisonicotinat
Formel:
C₇H₆INO₂ Molecular Weight: 263,0325 g/mol |
MDL:
MFCD08235123 CAS-Nummer: 134579-47-8 |