Methyl-2,6-dichlorisonicotinat
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBSPB05937EAEA 0 EUR
MAYBSPB05937EA MAYBSPB05937DA
Methyl-2,6-dichlorisonicotinat
Methyl-2,6-dichlorisonicotinat
Formel: C₇H₅Cl₂NO₂
Molecular Weight: 206,03
MDL: MFCD00044409
CAS-Nummer: 42521-09-5
EINECS: 255-868-5