Methyl-2,6-dichlorisonicotinat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A17468.06EA
127.92
EUR
A17468.06
A17468.03
Methyl-2,6-dichlorisonicotinat ≥97%
Methyl-2,6-dichlorisonicotinat
Formel:
C₇H₅Cl₂NO₂ Molecular Weight: 206,03 g/mol Schmelzpunkt: 80…84 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00044409 CAS-Nummer: 42521-09-5 EINECS: 255-868-5 |