Methyl-5-brom-2-hydroxyisonicotinat
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBCA-4141-5GEA 280 EUR
COBBCA-4141-5G COBBCA-4141-1G
Methyl-5-brom-2-hydroxyisonicotinat
Methyl-5-brom-2-hydroxyisonicotinat
Formel: C₇H₆BrNO₃
MDL: MFCD09027265
CAS-Nummer: 913836-17-6