Calciumchlorid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL202940-10GEA
208
EUR
SIAL202940-10G
Calciumchlorid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Calciumchlorid Hydrat
Formel:
CaCl₂·H₂O Molecular Weight: 110,98 g/mol (anhy) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149613 CAS-Nummer: 22691-02-7 EINECS: 233-140-8 |