Methyl-4-brom-2-(brommethyl)benzoat
Lieferant: CHEMPUR
CHMP03-0009.1EA 0 EUR
CHMP03-0009.1 CHMP03-0009.5
Methyl-4-brom-2-(brommethyl)benzoat
Methyl-4-brom-2-(brommethyl)benzoat
Formel: C₉H₈Br₂O₂
Molecular Weight: 307,97
MDL: MFCD04114319
CAS-Nummer: 78471-43-9
EINECS: 000-000-0