Methyl-4-brom-2-(brommethyl)benzoat 96%
Lieferant: Thermo Scientific
H52350.03EA 361 EUR
H52350.03 H52350.MD
Methyl-4-brom-2-(brommethyl)benzoat 96%
Methyl-4-brom-2-(brommethyl)benzoat
Formel: C₉H₈Br₂O₂
Molecular Weight: 307,97
Schmelzpunkt: 76…78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04114319
CAS-Nummer: 78471-43-9