Methyl-5-brom-2,3-difluorbenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBCA-4694-1GEA 792 EUR
COBBCA-4694-1G COBBCA-4694-250M
Methyl-5-brom-2,3-difluorbenzoat
Methyl-5-brom-2,3-difluorbenzoat
Formel: C₈H₅BrF₂O₂
MDL: MFCD12026006
CAS-Nummer: 1150163-69-1